Få mere at vide
Cytiva Protein- og peptidmolekylvægtsmarkører
Artikelnummer. p-3667607 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Produkttype:
HMW Native Markør Kit
HMW-SDS Markørkit
LMW-SDS Markørkit
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
10606515 LMW-SDS Markørkit Hver
10136284 HMW-SDS Markørkit Hver
10764737 HMW Native Markør Kit Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10606515 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17044601
Kør disse markører for at bestemme molekylvægten af ukarakteriserede proteinprøver med præcision. Cytiva Life Sciences™ Protein- og peptidmolekylvægtsmarkører virker ved at sammenligne ukendte med nøje udvalgte standarder.
  • Få klare, skarpe bånd til nem måling af migrationsafstande
  • Bånd kan visualiseres ved at bruge Coomassie™ Strålende blå eller sølvfarvning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt LMW-SDS Marker Kit
Farve Hvid
Form Fast stof
Til brug med (applikation) Til MW-bestemmelser ved polyacrylamidgelelektroforese (PAGE) i homogene eller gradientgeler.
Sættets indhold Phosphorylase b: μ67 g, 97000 (Mr), Kaninmuskel (kilde), Albumin: 83 μg, 66000 (Mr), Bovint Serum (kilde), Ovalbumin: 147 μg, 45000 (Mr), Kyllingeæggehvide (kilde), kulsyreanhydrase
Molekylvægt (g/mol) Mr 14 000
Mængde 10 hætteglas
Opbevaringskrav Uåbnede hætteglas skal opbevares ved 4 °C
Produkttype LMW-SDS Markørkit