Beskrivelse
- Få klare, skarpe bånd til nem måling af migrationsafstande
- Bånd kan visualiseres ved at bruge Coomassie™ Strålende blå eller sølvfarvning
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | HMW Native Marker Kit |
| Farve | Hvid |
| Form | Fast stof |
| Til brug med (applikation) | Til MW-bestemmelser ved polyacrylamidgelelektroforese (PAGE) i homogene eller gradientgeler. |
| Sættets indhold | Thyroglobulin: μ76 g, 669000 (Mr), svineskjoldbruskkirtel (kilde), Ferritin: 50 μg, 440000 (Mr), milt fra heste (kilde), Catalase: 36 μg, 232000 (Mr), bovin lever (kilde), Lactat dehydrogenase |
| Molekylvægt (g/mol) | Mr 669 000 |
| Mængde | 10 hætteglas |
| Opbevaringskrav | Uåbnede hætteglas skal opbevares ved 4 °C |
| Produkttype | Protein- og peptidmolekylvægtsmarkører |