Få mere at vide
Cytiva Protein- og peptidmolekylvægtsmarkører
Shop alle Cytiva produkter
Produkttype:
HMW-SDS markørsæt
LMW-SDS markørsæt
Protein- og peptidmolekylvægtsmarkører
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Get clear, sharp bands for easy measurement of migration distances
- Bands can be visualized by using Coomassie™ Brilliant Blue or silver staining
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | HMW-SDS Marker Kit |
| Farve | Blue |
| Produkttype | HMW-SDS markørsæt |
| Form | Solid |
| Til brug med (applikation) | Designed for use with SDS electrophoresis |
| Sættets indhold | Myosin: 25μg, 220000 (Mr), rabbit muscle (source), a-2-Macroglobulin: 100μg, 170000 (Mr), bovine plasma (source), b-Galactosidase: 16μg, 116000 (Mr), E. coli (source), Transferrin |
| Molekylvægt (g/mol) | Mr 220 000 |
| Mængde | 10 Vials |
| Opbevaringskrav | Unopened vials should be stored at 4°C |