Få mere at vide
Eppendorf™ Protein LoBind™ Rør
Artikelnummer. p-7225091 Shop alle Eppendorf produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
25 ml
5 ml
50 ml
Emballage:
100 rør (2 poser x 50 rør)
200 rør (2 poser x 100 rør)
200 rør (4 poser x 50 rør)
200 rør (8 poser x 25 rør)
Lukketype:
Skruelåg
Snap Cap
Maks. RCF:
17.000 x g
19.500 x g
25.000 x g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Artikelnummer. 17463703
Brand: Eppendorf™ 0030122283
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret til at minimere prøvebinding og øge restitution, Eppendorf™ Protein LoBind™ Rør beskytter dine værdifulde proteiner under forarbejdning. Med banebrydende LoBind teknologi, sikre optimalt udbytte til dine Western blotting, massespektrometri og proteinrensningsapplikationer.
  • Fri for overfladebelægning, inklusive stoffer som silikone, blødgørere, biocider eller skimmelsvampe for at reducere risikoen for prøveinterferens.
  • Lot-certificeret PCR renhedsgrad garanterer frihed fra humant DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere.
  • Tilgængelig i rør-, mikroplade- og dybbrøndpladeformater til bekvem opskalering af eksperimenter.
  • Snap, skru og SnapTec™ cap muligheder tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale HDPE
Farve Farveløs
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 100,-/pose, 2 poser
Emballage 200 rør (4 poser x 50 rør)
Mængde 200 rør
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Rene krav PCR Rens
Bund form Konisk
Lukketype Skruelåg
Produkttype Mikrocentrifugerør (PCR Clean, Protein LoBind )
Maks. RCF 17.000 x g
Renhed eller kvalitetsklasse PCR Clean (ikke-steril)