Få mere at vide
Eppendorf™ Protein LoBind™ Rør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17134364 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
1.5 mL
15 ml
2 mL
25 ml
5 ml
50 ml
Emballage:
1 Bag x 500 Tubes
100 rør (2 poser x 50 rør)
200 rør (2 poser x 100 rør)
200 rør (4 poser x 50 rør)
200 rør (8 poser x 25 rør)
Lukketype:
Skruelåg
Snap Cap
Maks. RCF:
17.000 x g
18,000 x g
19.500 x g
25.000 x g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Emballage Lukketype Maks. RCF Pakningsstørrelse
17134364 1.5 mL 1 Bag x 500 Tubes Snap Cap 18,000 x g Pakke med 500
17463703 25 ml 200 rør (4 poser x 50 rør) Skruelåg 17.000 x g -
17124364 0.5 mL 1 Bag x 500 Tubes Snap Cap 18,000 x g -
17144364 2 mL 1 Bag x 500 Tubes Snap Cap 18,000 x g -
15925180 15 ml 200 rør (4 poser x 50 rør) Skruelåg 19.500 x g Pakke med 200
15945180 50 ml 200 rør (8 poser x 25 rør) Skruelåg 19.500 x g Pakke med 200
15178344 5 ml 100 rør (2 poser x 50 rør) Snap Cap 25.000 x g Pakke med 100
16180371 5 ml 200 rør (2 poser x 100 rør) Skruelåg 25.000 x g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17134364 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030108442
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    452.00 DKK
    447.48 DKK / Pakke med 500
    Spare 4.52 DKK
    1% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Konstrueret til at minimere prøvebinding og øge restitution, Eppendorf™ Protein LoBind™ Rør beskytter dine værdifulde proteiner under forarbejdning. Med banebrydende LoBind teknologi, sikre optimalt udbytte til dine Western blotting, massespektrometri og proteinrensningsapplikationer.
Proteinrør LoBind™, der er udviklet til at minimere prøvebinding og øge genopretningen, Eppendorf™ beskytter dine værdifulde proteiner under forarbejdningen. Med banebrydende LoBind teknologi sikrer du optimale udbytter til dine Western blotting-, massespektrometri- og proteinrensningsapplikationer.
  • Overfladebelagsfri, herunder stoffer som silikone, blødgøringsmidler, biocider eller formfrigivelsesmidler for at reducere risikoen for prøveinterferens.
  • Lot-certificeret PCR ren renhedsgrad garanterer frihed fra humant DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere.
  • Fås i tube-, mikroplade- og dybbrøndpladeformater for bekvem opskalering af eksperimenter.
  • Snap-, skrue- og SnapTec™ lågkapslemuligheder er tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale HDPE
Farve Colorless
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Materiale Polypropylene
nr. pr. pakke 500 Pk.
Emballage 1 Bag x 500 Tubes
Sterilitet Non-sterile
Autoklaverbar Autoclavable
Bund form Conical
Lukketype Snap Cap
Produkttype Mikrocentrifugerør (PCR Clean, Protein LoBind)
Maks. RCF 18,000 x g
Renhed eller kvalitetsklasse PCR Clean (Non-sterile)