Få mere at vide
Eppendorf™ Protein LoBind™ Rør
Artikelnummer. 15945180 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
25 ml
5 ml
50 ml
Emballage:
100 rør (2 poser x 50 rør)
200 rør (2 poser x 100 rør)
200 rør (4 poser x 50 rør)
200 rør (8 poser x 25 rør)
Lukketype:
Skruelåg
Snap Cap
Maks. RCF:
17.000 x g
19.500 x g
25.000 x g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Emballage Lukketype Maks. RCF unitSize
15945180 50 ml 200 rør (8 poser x 25 rør) Skruelåg 19.500 x g Pakke med 200
17463703 25 ml 200 rør (4 poser x 50 rør) Skruelåg 17.000 x g -
15925180 15 ml 200 rør (4 poser x 50 rør) Skruelåg 19.500 x g Pakke med 200
15178344 5 ml 100 rør (2 poser x 50 rør) Snap Cap 25.000 x g Pakke med 100
16180371 5 ml 200 rør (2 poser x 100 rør) Skruelåg 25.000 x g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 15945180 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030122240
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Konstrueret til at minimere prøvebinding og øge restitution, Eppendorf™ Protein LoBind™ Rør beskytter dine værdifulde proteiner under forarbejdning. Med banebrydende LoBind teknologi, sikre optimalt udbytte til dine Western blotting, massespektrometri og proteinrensningsapplikationer.
  • Fri for overfladebelægning, inklusive stoffer som silikone, blødgørere, biocider eller skimmelsvampe for at reducere risikoen for prøveinterferens.
  • Lot-certificeret PCR renhedsgrad garanterer frihed fra humant DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere.
  • Tilgængelig i rør-, mikroplade- og dybbrøndpladeformater til bekvem opskalering af eksperimenter.
  • Snap, skru og SnapTec™ cap muligheder tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale HDPE
Lukningsfarve Grå
Farve Farveløs
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 200 Pk.
Emballage 200 rør (8 poser x 25 rør)
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Rene krav PCR Rens
Bund form Konisk
Lukketype Skruelåg
Lukning inkluderet Ja
Skriveområde Ja
Produkttype Mikrocentrifugerør (PCR Clean, Protein LoBind )
Maks. RCF 19.500 x g
Renhed eller kvalitetsklasse PCR Clean (ikke-steril)