Få mere at vide
Eppendorf™ Protein LoBind™ Deepwell Plates
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7225095 Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Gul
Hvid
Hvid, Ryd bund
Antal Wells:
96
Volumen (metrisk) Nå:
500μ L
1000μ L
2000μ l
Emballage:
10 poser x 12 plader
10 poser x 8 plader
5 poser x 4 plader
5 poser x 8 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 20
Pakke med 40
Pakke med 80
Artikelnummer. 10574073
Brand: Eppendorf™ 0030504119
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eppendorf Protein LoBind Plader er designet til brug i proteomik eller andre områder af proteinforskning, hvor proteinkoncentrationen har tendens til at være meget lille, og prøvegenvinding er afgørende for analyseresultater.
  • Eppendorf LoBind materiale sikrer fremragende prøvegenvinding for forbedrede analyseresultater.
  • Fri for overfladebelægning (f.eks. silikone) for at minimere risikoen for prøveinterferens.
  • Lot-certificeret PCR renhedsgrad: fri for humant DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere.
  • Unik med høj kontrast OptiTrack™ matrix: op til 30 % hurtigere prøveidentifikation og færre pipetteringsfejl.
  • RecoverMax™ brønddesign: optimeret brøndgeometri for minimalt resterende/dødvolumen og fremragende blandeegenskaber.
  • Hævede brøndfælge og en glat overflade sikrer pålidelig tætning i plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeret Yes
Format Standard
Detektionsmetode Quantitative Protein Analysis
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage 5 poser x 8 plader
Farve Gul
Produkttype Protein LoBind™ Plade
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 500μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Dnase Free Yes
Til brug med (applikation) Forberedelse eller opbevaring af protein-, peptid- eller antistofprøver
Maks. Varme stabilitet 121°C
Maks. RCF 6000 x g
Profil Deep well plates, 96 Wells
Renhed eller kvalitetsklasse PCR Clean (ikke-steril)
Mængde 40 Pk.
Vel Farve Farveløs
Dimensioner (L x B x H) 85.5 x 127.8 x 27.1 mm