Få mere at vide
Eppendorf™ Protein LoBind™ Deepwell Plates
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10367133 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Hvid
Hvid, Ryd bund
Antal Wells:
96
Volumen (metrisk) Nå:
500μ L
1000μ L
2000μ l
Emballage:
10 poser x 12 plader
10 poser x 8 plader
5 poser x 4 plader
5 poser x 8 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 20
Pakke med 40
Pakke med 80
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Antal Wells Volumen (metrisk) Nå Emballage Pakningsstørrelse
10367133 Hvid 96 500μ L 10 poser x 12 plader Pakke med 120
10574073 Gul 96 500μ L 5 poser x 8 plader Pakke med 40
10709263 Hvid 96 1000μ L 5 poser x 4 plader Pakke med 20
10215373 Hvid, Ryd bund 96 1000μ L 10 poser x 8 plader Pakke med 80
11518643 Hvid 96 2000μ l 5 poser x 4 plader Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10367133 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030508106
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Eppendorf Protein LoBind Plader er designet til brug i proteomik eller andre områder af proteinforskning, hvor proteinkoncentrationen har tendens til at være meget lille, og prøvegenvinding er afgørende for analyseresultater.
  • Eppendorf LoBind materiale sikrer fremragende prøvegenvinding for forbedrede analyseresultater.
  • Fri for overfladebelægning (f.eks. silikone) for at minimere risikoen for prøveinterferens.
  • Lot-certificeret PCR renhedsgrad: fri for humant DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere.
  • Unik med høj kontrast OptiTrack™ matrix: op til 30 % hurtigere prøveidentifikation og færre pipetteringsfejl.
  • RecoverMax™ brønddesign: optimeret brøndgeometri for minimalt resterende/dødvolumen og fremragende blandeegenskaber.
  • Hævede brøndfælge og en glat overflade sikrer pålidelig tætning i plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeret Yes
Detektionsmetode Quantitative protein analysis
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage 10 poser x 12 plader
Farve Hvid
Produkttype Protein LoBind™ Plade
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 500μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Dnase Free Yes
Til brug med (applikation) Forberedelse eller opbevaring af protein-, peptid- eller antistofprøver
Maks. Varme stabilitet 121°C
Maks. RCF 6000 x g
nr. pr. pakke 12 Pk.
Renhed eller kvalitetsklasse PCR Clean (ikke-steril)
Mængde 120 Pk.
RNase fri Yes
Vel Farve Farveløs
Dimensioner (L x B x H) 85.5 x 127.8 x 27.1 mm