missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Protein kinase inhibitors 1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16444106
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16444106 25 mg
16432648 5 mg
16420449 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16444106 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00439

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Protein kinase inhibitors 1 is a novel inhibitor of HIPK2 with an IC50 of 74 nM and Kd of 9.5 nM.

Protein kinase inhibitors 1 is a novel inhibitor of HIPK2 with an IC50 of 74 nM and Kd of 9.5 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Protein kinase inhibitors 1
CAS 1365986-44-2
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H17N5O3S
Mængde 25 mg
SMIL O=C(NC/1=O)SC1=C\C2=CNC(C(C3=CC=C(N4CCNCC4)N=C3)=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 383.42
Formel vægt 383.42
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.