Få mere at vide
Protein Gel-Loading Dye for SDS-PAGE, 2X (Dark-Purple Liq./Electrophor.), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10429313
Skift visning
Mængde:
1 ml
5 ml
Emballage:
Poly-rør
Polyflaske
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10429313 1 ml Poly-rør 1ml
10376363 5 ml Polyflaske 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10429313 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP6371
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This dye is added to protein samples prior to electrophoresis on SDS–PAGE gels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Absorbans 0.15 to 0.35 AU at 252nm, 0.25 to 0.40 AU, 0.32 to 0.47 AU
Kemisk navn eller materiale Protein Gel-Loading Dye for SDS-PAGE, 2X
CAS 56-81-5, 77-86-1, 151-21-3, 7647-01-0
Grad Electrophoresis
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Sodium Dodecyl Sulfate (<5%), Glycerol (<12%), Tris (<1.0%), Proprietary Component (<2%), and Water (80%).
Emballage Poly-rør
Farve Purple
Mængde 1 ml
Fysisk form Liquid