Få mere at vide
Cytiva Protein G Sepharose™ 4 Fast Flow Media
Artikelnummer. p-3667126 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
5 mL
25 mL
200 mL
Pakningsstørrelse:
200ml
25ml
5ml
Artikelnummer. 11524935
Brand: Cytiva 17061801
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hurtig behandling af store mængder, genindvinding på 70 til 90%. Cytiva Protein G Sepharose™ 4 Fast Flow Media er rekombinant protein G koblet til Sepharose 4 Hurtigt flow.
  • Bindingsspecificiteter, der komplementerer protein A-medier
  • Binder en bred vifte af IgG-arter og underklasser
  • Høj kapacitet,> 20 mg humant IgG/ml medium; høj flowhastighed
  • Flerpunktsfastgørelse minimerer ligandlækage
  • Anvendes i en række diagnostiske og forskningsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Ligand koncentration 2mg Protein G/ml Medium
Matrix 4% tværbundet agarose
Partikelstørrelse 90μ m
pH 3 til 9
Mængde 5 mL
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Anvendes i en række diagnostiske og forskningsapplikationer
Ligand Rekombinant Protein G mangler albuminbindingsområde