Få mere at vide
Cytiva Protein G Sepharose™ 4 Fast Flow Media
Artikelnummer. 11524935 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
200 mL
Pakningsstørrelse:
200ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11524935 5 mL 5ml
11534935 25 mL 25ml
11544935 200 mL 200ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11524935 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17061801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6190.00 DKK
    5652.00 DKK / 5ml
    Spare 538.00 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Hurtig behandling af store mængder, genindvinding på 70 til 90%. Cytiva Protein G Sepharose™ 4 Fast Flow Media er rekombinant protein G koblet til Sepharose 4 Hurtigt flow.
  • Bindingsspecificiteter, der komplementerer protein A-medier
  • Binder en bred vifte af IgG-arter og underklasser
  • Høj kapacitet,> 20 mg humant IgG/ml medium; høj flowhastighed
  • Flerpunktsfastgørelse minimerer ligandlækage
  • Anvendes i en række diagnostiske og forskningsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Ligand koncentration 2mg Protein G/ml Medium
Matrix 4% tværbundet agarose
Partikelstørrelse 90μ m
pH 3 til 9
Mængde 5 mL
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Anvendes i en række diagnostiske og forskningsapplikationer
Ligand Rekombinant Protein G mangler albuminbindingsområde
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Protein G Sepharose 4 Fast Flow, 5 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ og lysudstyr samt til al håndtering af materialet/udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.