Få mere at vide
Cytiva Protein G Mag Sepharose™ Xtra
Artikelnummer. 11545664 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 1 mL
5 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11545664 2 x 1 mL Pakke med 2
11555664 5 x 1 mL Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11545664 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28967066
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00 DKK
    960.00 DKK / Pakke med 2
    Spare 75.00 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Høj bindingskapacitet, 27 mg humant IgG/ml medium, til effektiv indfangning af antistof med højt udbytte og renhed
  • Ikke klæbende perler
  • Matrix: paramagnetiske, sfæriske, stærkt tværbundne agarosepartikler
  • Ligand: Protein G
  • Farve: sort
  • Driftstemperatur: stuetemperatur
  • Kan bruges uden rengøringsmidler
  • Til oprensning og screening i lille skala af monoklonale og polyklonale antistoffer fra serum og cellesupernatanter
  • Fås i 2 x 1 ml og 5 x 1 ml pakker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Perletype Protein G Mag Sepharose Xtra magnetisk perle
Bindende Kapacitet 27mg human IgG/ml gel
Matrix Paramagnetiske, sfæriske, stærkt tværbundne agarosepartikler
Mængde 2 x 1 mL
Indhold og opbevaring 4 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Til hurtig, lille skala oprensning og screening af monoklonale og polyklonale antistoffer fra serum og cellesupernatanter
Ligand Protein G
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Protein G Mag Sepharose Xtra, 2 x 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-66.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.