Få mere at vide
Cytiva Protein G HP SpinTrap™ Kolonner
Artikelnummer. 11580644 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
800μ L
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11580644 800μ L 100g
1 options
Artikelnummer. 11580644 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28903134
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
16 færdigpakkede Protein G HP SpinTrap søjler, et værktøj til fjernelse af bunden af plastik og instruktioner. Der er også inkluderet en protokol, uden at der kræves forbehandling af prøven, til effektiv oprensning i lille skala af monoklonale og polyklonale antistoffer fra serum- og cellekultursupernatanter på mindre end 20 minutter.
Til oprensning i lille skala af antistoffer eller berigelse af proteiner af interesse i færdigpakkede spin-søjler
  • Protokoller til både klassiske eluerings- og tværbindingsmetoder; designet til brug med en standard mikrocentrifuge
  • Formateret til eluering for både elektroforese og LC-MS analyse arbejdsgange
  • Hurtig bindingskinetik og høj kapacitet giver højt udbytte
  • Færdigpakket med Protein G Sepharose™ Højtydende medium til kobling af antistoffer af IgG-underklasser
  • Nem opskalering med HiTrap™ Protein G HP færdigpakkede kolonner
  • Matrix: Meget tværbundet agarose, 6 %
  • Bindingskapacitet:> 1mg humant IgG/søjle
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 34 μm
  • pH-stabilitet: 3 til 9 (lang sigt); 2 til 9 (kort sigt)
  • Søjlevolumen: 800 μL
  • Maks. prøvebelastningsvolumen: 600 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Protein G Sepharose HP SpinTrap spin kolonne
Mængde 800μ L
Inkluderer 16 færdigpakket protein G HP SpinTrap søjle, en Plast bund m hætte fjernelse til ol og instruktioner, proto kol
Ligand type Rekombinant Protein G mangler albuminbindende region (2mg/ml medium)
pH-område 3 til 9 (lang sigt), 2 til 9 (kort sigt)
Partikelstørrelse 34 μm
Support Type 6 % stærkt tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 4° til 8 °C
Kolonnetype Protein G Sepharose Spin kolonne
Til brug med (applikation) Oprensning i lille skala af antistoffer eller berigelse af proteiner af interesse i færdigpakket spinsøjle, elektroforese eller LC/MS
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Protein G HP SpinTrap
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol