Få mere at vide
Cytiva Protein G HP MultiTrap™ Plader
Artikelnummer. 11743329 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
4 Pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11743329 4 Pakke Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 11743329 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28903135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20465.00 DKK
    18629.00 DKK / Pakke med 4
    Spare 1836.00 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Includes
Fire færdigpakkede Protein G HP MultiTrap 96-brønds filterplader med instruktioner, plus en protokol, uden forbehandling af prøve påkrævet, til effektiv oprensning i lille skala af monoklonale og polyklonale antistoffer fra serum- og cellekultursupernatanter på mindre end 20 min.
Til oprensning i lille skala af antistoffer eller berigelse af proteiner af interesse i færdigpakkede 96-brønds filterplader
  • Fleksibelt format med protokoller til både klassiske eluerings- og tværbindingsmetoder
  • Formateret til eluering for både elektroforese og LC-MS analyse arbejdsgange
  • Hurtig bindingskinetik og høj kapacitet giver højt udbytte
  • Færdigpakket med Protein G Sepharose™ Højtydende medium til kobling af antistoffer af IgG-underklasser
  • Kan bruges med centrifugering eller vakuum, manuelt eller i automatiserede robotsystemer
  • Nem opskalering med HiTrap™ Protein G HP færdigpakkede kolonner
  • Matrix: Meget tværbundet agarose, 6 %
  • Indbindingskapacitet: ca. 25mg humant IgG/ml medium (0,5 til 1mg IgG/brønd)
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 34 μm
  • pH-stabilitet: 3 til 9 (lang sigt); 2 til 9 (kort sigt)
  • Brøndvolumen: 800 μL
  • Centrifugeringskraft:< 700 x G
  • Vakuumtryk: -0,5 bar (maks.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Protein G Sepharose HP MultiTrap plade
Mængde 4 Pakke
Inkluderer 4 færdigpakket protein G HP MultiTrap 96-brønds filterplader med instruktioner, plus en protokol
Materiale Polypropylen, Polyethylen
Ligand type Rekombinant Protein G mangler albuminbindende region (2mg/ml medium)
Maks. Tryk -0,5 bar
pH-område 3 til 9 (lang sigt), 2 til 9 (kort sigt)
Partikelstørrelse 34 μm
Support Type 6 % stærkt tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Kolonnetype Protein G Sepharose Plade
Til brug med (applikation) Småskala oprensning af antistoffer eller berigelse af proteiner af interesse i færdigpakkede 96-brønds filterplader, der er klar til brug, elektroforese eller LC/MS
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Protein G HP MultiTrap
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.