Få mere at vide
Invitrogen™ protein G, peberrodsperoxidasekonjugat
Beskrivelse
The horseradish peroxidase (HRP) conjugate of protein G can be used to detect the Fc portion of various classes and subclasses of immunoglobulins from a variety of species. Protein G is a bacterial protein similar to protein A but with superior selectivity for mouse and human IgG.
Tekniske data
Tekniske data
| Konjugeret | HRP |
| Mængde | 1 mg |
| Form | Lyofiliseret pulver |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C). |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Sikkerhed og håndtering
- protein G, horseradish peroxidase conjugate
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H373-Kan forårsage organskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: thimerosal