Få mere at vide
Cytiva Protein G Antibody Package Affinity Columns for Antibody Purification
Artikelnummer. 15363224 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
Complete packsize
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15363224 Complete packsize 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15363224 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29058806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1535.00 DKK
    1388.00 DKK / 1 sæt
    Spare 147.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Protein G is a good choice for the general purpose capture of antibodies at the laboratory scale
Protein G is a good choice for the general purpose capture of antibodies at the laboratory scale since it binds a broader range of IgG from eukaryotic species and binds more classes of IgG than protein A. Contents: HiTrap Protein G HP (1 x 1mL) and HiTrap Desalting (1 x 5mL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Antibody affinity chromatography
Indhold og opbevaring 2°C to 8°C
Mængde Complete packsize
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antibody package, Protein G
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.