Få mere at vide
Invitrogen™ Protein G, Alexa Fluor™ 488 konjugat
Beskrivelse
Alexa Fluor 488-protein G-konjugeret udviser klar, grøn fluorescens (absorption/emission ∼495/519 nm). Protein G er et bakterielt protein, der ligner protein A, men med overlegen selektivitet for mus og menneskelig IgG.
Tekniske data
Tekniske data
| Konjugeret | Alexa Fluor 488 |
| Mængde | 1 mg |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Form | Lyofiliseret pulver |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.