Få mere at vide
Applied Biosystems™ Proteinekspression prøveforberedelseskit
Artikelnummer. 10616165
Skift visning
Mængde:
1.000 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10616165 1.000 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10616165 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4405443
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3745.00 DKK
    2696.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 1048.60 DKK
    28% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Proteinekspression prøveforberedelseskit
De Applied Biosystems™ Proteinekspression prøveforberedelseskit indeholder de reagenser, der kræves til fremstilling af mål- og kontrolcellelysater til brug med TaqMan™ Proteinekspression assay eksperimenter. Cell Lysis Reagent er en pufret detergentopløsning, som kombineres med brugerleverede protease- og phosphatasehæmmere og bruges til at lysere adhærente eller ikke-adhærente dyrkede celler under ikke-denaturerende forhold. Celleresuspensionsbufferen bruges til at resuspendere cellerne før tilsætning af lysereagenset og til at fortynde lysaterne som forberedelse til assaybindingstrinnet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Cellelysebuffer
Mængde 1.000 reaktioner
Indhold og opbevaring Indeholder cellelysereagens (2x) (3 x 1 mL rør) og celle-resuspensionsbuffer (1 x 25 mL flaske). Opbevares ved 2 til 8 °C.
Produktlinje TaqMan