Få mere at vide
Gibco™ Protein Expression Medium (PEM)
Beskrivelse
- Understøtter den store, højdensitetskultur af transficerede PER.C6™ celler i rystekolber, rulleflasker og bioreaktorer
- Indeholder ingen komponenter direkte afledt af humane eller animalske kilder og et lavt niveau, rekombinant protein, hvilket minimerer muligheden for at introducere utilsigtede stoffer
- Formuleret uden L-glutamin for maksimal stabilitet
- Understøtter forældre PER.C6™ , HEK 293 og HeLa-cellevækst i suspensionskultur, såvel som transficeret PER.C6™ celler til proteinekspressionsapplikationer
- Opbevares mørkt ved 2-8 °C. PER.C6™ er et varemærke tilhørende Crucell, Holland BV
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | HeLa, PER.C6 , 293 (HEK) |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, Lavt proteinindhold, Serumfri |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Protein Expression Medium (PEM) |
| Serum niveau | Serumfri |
| Med tilsætningsstoffer | Natriumbikarbonat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 1 l |
| Vis mere |