Få mere at vide
Applied Biosystems™ Protein Expression Lysate Control Kit (Raji)
Shop alle Applied Biosystems produkter
:
100 reaktioner
Beskrivelse
De Applied Biosystems™ Raji Cell Lysate er et præparat fra Raji human B-cellelinje, der er blevet karakteriseret til brug som et ekspressionskontrol lysat i TaqMan™ Proteinekspression assay eksperimenter. Cellelysatet blev fremstillet som beskrevet i proteinekspressionsprøveforberedelseskit-protokollen (PN 4405785) under anvendelse af proteinekspressionsprøvepræparationssættet (PN 4405443). Raji Protein Expression Lysate Control Kit giver et ikke-stamcellelinjelysat, der kan bruges som en positiv kontrol for ICAM1- og CTSB-ekspression. Lysatet indeholder protease- og fosfatasehæmmere og har ikke været udsat for denaturerende eller reducerende betingelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Inkluderer lysatkontrol (butik kl< -°50 C) og lysatfortyndingsbuffer (opbevares ved -15 til -25 °C). |
| Sættype | Proteinekspression lysat kontrolsæt |
| Produktlinje | TaqMan |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Arter | ADN |
| Til brug med (applikation) | Proteinekspressionsanalyse, Celleanalyse |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |