Få mere at vide
Cytiva Protein A Sepharose™ CL-4B Medium
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1.5 g
25 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
1500mg
25ml
500ml
Beskrivelse
- Strong binding to Fc region of IgG
- Suitable for polyclonal antibody purification
- High capacity—20mg human IgG/mL
- pH stability Cleaning-in-Place (CIP): 2 to 10
- Stable in commonly used aqueous buffers, 6M guanidine-HCl, 8M urea
Tekniske data
Tekniske data
Bindende Kapacitet | 20mg Human IgG/mL |
Ligand koncentration | 3mg Protein A/mL Medium |
Matrix | 4% tværbundet agarose |
Partikelstørrelse | 90μ m |
pH | 2 to 10 |
Mængde | 500 mL |
Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
Til brug med (applikation) | For immunoglobin purification and fractionation and is suitable for immunoprecipitation procedures |
Ligand | Native protein A |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Protein A Sepharose CL-4B, 500 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cytiva Protein A Sepharose™ CL-4B Medium >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion