Beskrivelse
- Strong binding to Fc region of IgG
- Suitable for polyclonal antibody purification
- High capacity—20mg human IgG/mL
- pH stability Cleaning-in-Place (CIP): 2 to 10
- Stable in commonly used aqueous buffers, 6M guanidine-HCl, 8M urea
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Kapacitet | 20mg Human IgG/mL |
| Ligand koncentration | 3mg Protein A/mL Medium |
| Matrix | 4% tværbundet agarose |
| Partikelstørrelse | 90μ m |
| pH | 2 to 10 |
| Mængde | 500 mL |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | For immunoglobin purification and fractionation and is suitable for immunoprecipitation procedures |
| Ligand | Native protein A |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Protein A Sepharose CL-4B, 500 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol