Få mere at vide
Cytiva Protein A Sepharose™ CL-4B Medium
Artikelnummer. 11554955 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1.5 g
25 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
1500mg
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11554955 500 mL 500ml
11514945 1.5 g 1500mg
11564955 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11554955 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17096302
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For immunoglobin purification and fractionation. Cytiva Protein A Sepharose™ CL-4B Medium is also well suited for immunoprecipitation.
  • Strong binding to Fc region of IgG
  • Suitable for polyclonal antibody purification
  • High capacity—20mg human IgG/mL
  • pH stability Cleaning-in-Place (CIP): 2 to 10
  • Stable in commonly used aqueous buffers, 6M guanidine-HCl, 8M urea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Kapacitet 20mg Human IgG/mL
Ligand koncentration 3mg Protein A/mL Medium
Matrix 4% tværbundet agarose
Partikelstørrelse 90μ m
pH 2 to 10
Mængde 500 mL
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) For immunoglobin purification and fractionation and is suitable for immunoprecipitation procedures
Ligand Native protein A
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Protein A Sepharose CL-4B, 500 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol