Få mere at vide
Cytiva Protein A og Protein G Mag Sepharose™
Artikelnummer. 10259574 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
500μ L
4 x 500μ L
Bindende Kapacitet:
13 til 22 mg humant IgG/ml
8 til 17 mg humant IgG/ml
Ligand:
Native protein A
Protein G
Perletype:
Protein A Mag Sepharose
Protein G Mag Sepharose
Pakningsstørrelse:
500µL
Pakke med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Bindende Kapacitet Ligand Perletype Pakningsstørrelse
10259574 4 x 500μ L 8 til 17 mg humant IgG/ml Native protein A Protein A Mag Sepharose Pakke med 4
10300695 500μ L 8 til 17 mg humant IgG/ml Native protein A Protein A Mag Sepharose 500µL
10249574 500μ L 13 til 22 mg humant IgG/ml Protein G Protein G Mag Sepharose 500µL
10488634 4 x 500μ L 13 til 22 mg humant IgG/ml Protein G Protein G Mag Sepharose Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10259574 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28951378
 Begrænset vare
På lager
Forenkle berigelse af målproteiner ved immunpræcipitation eller pull-down applikationer
Protein A og Protein G Mag Sepharose er magnetiske perler designet til at forenkle berigelse af målproteiner ved immunpræcipitation eller pull-down applikationer. De magnetiske perler er baseret på Sepharose med nativt protein A eller nativt protein G som ligand. Protein A og Protein G har høje affiniteter til Fc-regionen af IgG-antistoffer og tilbyder forskellige affinitetskarakteristika på tværs af en bred vifte af pattedyr-IgG-arter.
Der er to tilgængelige protokoller til proteinberigelse: tværbindingsprotokollen og den klassiske protokol. Protokollerne er enkle med elueringsbetingelser optimeret til nedstrømsapplikationer såsom elektroforese og MS.
Protein A og Protein G Mag Sepharose kombinere velafprøvede berigelsesmetoder med den magnetiske perleplatform, som har ideelle egenskaber til prøveforberedelse i lille målestok. Sammen med MagRack 6, et separationsværktøj til seks mikrocentrifugerør, kan op til seks prøver behandles parallelt.
  • Synlig og tæt Sepharose baserede magnetiske perler med protein A eller protein G ligand, lette at spotte og opsamle bundet målprotein
  • Ikke-klæbende perler eliminerer udtværingseffekter og aggregatdannelse. Kan bruges uden rengøringsmidler
  • Enkel indfangning af målprotein i små eller store prøvevolumener (lav mikroliter til høj milliliter skala)
  • Optimeret kapacitet til berigelse/immunpræcipitation af målproteiner - kun lave mængder antistof er nødvendige
Matrix: Paramagnetiske, sfæriske, stærkt tværbundne agarosepartikler
Ligand: Nativt protein A; Native protein G
Bindingskapacitet Protein A: 8-17mg human IgG/ml gel
Bindingskapacitet Protein G: 13-22mg human IgG/ml gel
Partikelstørrelse: 37-μ100 m
Arbejdstemperatur: Stuetemperatur
Opbevaringsopløsning: 20% ethanol
Opbevaringstemperatur: 4 C °til 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Perletype Protein A Mag Sepharose
Bindende Kapacitet 8 til 17 mg humant IgG/ml
Matrix Paramagnetiske sfæriske, stærkt tværbundne agarosepartikler
Partikelstørrelse 37 til 100μ m
Mængde 4 x 500μ L
Indhold og opbevaring 4 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Designet til kovalent kobling af ethvert protein eller biomolekyle, der indeholder en fri amingruppe og bruges til forskellige typer pull-down eksperimenter til biomarkørforskning
Ligand Native protein A
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Protein A Mag Sepharose
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Consigli di prudenza
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-66.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 50% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.