Få mere at vide
Cytiva Protein A og Protein G Mag Sepharose™
Artikelnummer. 10249574 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
500μ L
4 x 500μ L
Bindende Kapacitet:
13 til 22 mg humant IgG/ml
8 til 17 mg humant IgG/ml
Ligand:
Native protein A
Protein G
Perletype:
Protein A Mag Sepharose
Protein G Mag Sepharose
Pakningsstørrelse:
500µL
Pakke med 4
Artikelnummer. 10249574
Brand: Cytiva 28944008
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forenkle berigelse af målproteiner ved immunpræcipitation eller pull-down applikationer
Protein A og Protein G Mag Sepharose er magnetiske perler designet til at forenkle berigelse af målproteiner ved immunpræcipitation eller pull-down applikationer. De magnetiske perler er baseret på Sepharose med nativt protein A eller nativt protein G som ligand. Protein A og Protein G har høje affiniteter til Fc-regionen af IgG-antistoffer og tilbyder forskellige affinitetskarakteristika på tværs af en bred vifte af pattedyr-IgG-arter.
Der er to tilgængelige protokoller til proteinberigelse: tværbindingsprotokollen og den klassiske protokol. Protokollerne er enkle med elueringsbetingelser optimeret til nedstrømsapplikationer såsom elektroforese og MS.
Protein A og Protein G Mag Sepharose kombinere velafprøvede berigelsesmetoder med den magnetiske perleplatform, som har ideelle egenskaber til prøveforberedelse i lille målestok. Sammen med MagRack 6, et separationsværktøj til seks mikrocentrifugerør, kan op til seks prøver behandles parallelt.
  • Synlig og tæt Sepharose baserede magnetiske perler med protein A eller protein G ligand, lette at spotte og opsamle bundet målprotein
  • Ikke-klæbende perler eliminerer udtværingseffekter og aggregatdannelse. Kan bruges uden rengøringsmidler
  • Enkel indfangning af målprotein i små eller store prøvevolumener (lav mikroliter til høj milliliter skala)
  • Optimeret kapacitet til berigelse/immunpræcipitation af målproteiner - kun lave mængder antistof er nødvendige
Matrix: Paramagnetiske, sfæriske, stærkt tværbundne agarosepartikler
Ligand: Nativt protein A; Native protein G
Bindingskapacitet Protein A: 8-17mg human IgG/ml gel
Bindingskapacitet Protein G: 13-22mg human IgG/ml gel
Partikelstørrelse: 37-μ100 m
Arbejdstemperatur: Stuetemperatur
Opbevaringsopløsning: 20% ethanol
Opbevaringstemperatur: 4 C °til 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Perletype Protein G Mag Sepharose
Bindende Kapacitet 13 til 22 mg humant IgG/ml
Matrix Paramagnetiske sfæriske, stærkt tværbundne agarosepartikler
Partikelstørrelse 37 til 100μ m
Mængde 500μ L
Indhold og opbevaring 4 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Protein G Mag Sepharose er magnetiske perler designet til at forenkle berigelse af målproteiner ved immunpræcipitationsapplikationer
Ligand Protein G
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Protein G Mag Sepharose, 1 x 500 µl
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 50% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.