missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MedChemExpress Protein A Magnetic Beads

Artikelnummer. 16482479
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16482479 1 mL 1ml
16461258 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16482479 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYK0203

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Protein A Magnetic Beads provide a fast and convenient method for Immunoprecipitation and Co-Immunoprecipitation and Chromatin Immunoprecipitation.

Tekniske data

Indhold og opbevaring Stored at 4°C, and is stable for up to 2 years. Do not centrifuge, dry or freeze the magnetic beads.
Forsendelsestilstand Room temperature
Mængde 1 mL
Mål VD/VDR
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.