Få mere at vide
Cytiva Protein A Mag Sepharose™ Xtra
Artikelnummer. p-4519961 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
2 x 1 mL
5 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11525664
undefined: Cytiva 28967056
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Magnetiske perler er designet til hurtig, lille skala oprensning og screening af monoklonale og polyklonale antistoffer fra serum og cellesupernatanter
Brugt som et separationsværktøj til håndtering af perlerne i mikrocentrifugerør, kan op til seks prøver behandles parallelt og kan nemt screenes et større antal prøver parallelt med høj gennemstrømning på en robotanordning.
  • Synlige og tætte Sepharose-baserede magnetiske perler med protein A-ligand muliggør let spotting og opsamling af bundet målprotein
  • Ikke-klæbende perler eliminerer udtværingseffekter og aggregatdannelse
  • Kan bruges uden rengøringsmidler
  • Enkel indfangning af målprotein i små eller store prøvevolumener (lav mikroliter til høj milliliter skala)
  • Giver høj renhed og udbytte
∽350 μg oprenset humant IgG kan opnås fra hver oprensningskørsel.
Giver robust parallel screening af antistoffer med høj reproducerbarhed
Matrix: paramagnetiske, sfæriske, stærkt tværbundne agarosepartikler
Ligand: naturligt protein
A Bindingskapacitet: 27mg humant IgG/mL
gel Driftstemperatur: stuetemperatur Stabilitet:
stabil
  • Rensning i lille skala
  • Antistofscreening
  • Antistofoprensning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Bindende Kapacitet 27mg human IgG/ml gel
Mængde 2 x 1 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Protein A Mag Sepharose Xtra, 2 x 1 ml
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Consejos de prudencia
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-66.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 50% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado