Få mere at vide
Cytiva Protein A Mag Sepharose™ Xtra
Artikelnummer. 11525664 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 1 mL
5 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11525664 2 x 1 mL Pakke med 2
10565210 5 x 1 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11525664 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28967056
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    980.00 DKK
    908.00 DKK / Pakke med 2
    Spare 72.00 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Magnetiske perler er designet til hurtig, lille skala oprensning og screening af monoklonale og polyklonale antistoffer fra serum og cellesupernatanter
Brugt som et separationsværktøj til håndtering af perlerne i mikrocentrifugerør, kan op til seks prøver behandles parallelt og kan nemt screenes et større antal prøver parallelt med høj gennemstrømning på en robotanordning.
  • Synlige og tætte Sepharose-baserede magnetiske perler med protein A-ligand muliggør let spotting og opsamling af bundet målprotein
  • Ikke-klæbende perler eliminerer udtværingseffekter og aggregatdannelse
  • Kan bruges uden rengøringsmidler
  • Enkel indfangning af målprotein i små eller store prøvevolumener (lav mikroliter til høj milliliter skala)
  • Giver høj renhed og udbytte
∽350 μg oprenset humant IgG kan opnås fra hver oprensningskørsel.
Giver robust parallel screening af antistoffer med høj reproducerbarhed
Matrix: paramagnetiske, sfæriske, stærkt tværbundne agarosepartikler
Ligand: naturligt protein
A Bindingskapacitet: 27mg humant IgG/mL
gel Driftstemperatur: stuetemperatur Stabilitet:
stabil
  • Rensning i lille skala
  • Antistofscreening
  • Antistofoprensning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Kapacitet 27mg human IgG/ml gel
Mængde 2 x 1 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Protein A Mag Sepharose Xtra, 2 x 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-66.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 50% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.