Få mere at vide
Cytiva Protein A Mag Sepharose™ Xtra
Artikelnummer. 10565210 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 1 mL
5 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10565210 5 x 1 mL -
11525664 2 x 1 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10565210 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28967062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2380.00 DKK
    2211.00 DKK / 5ml
    Spare 169.00 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Magnetiske perler er designet til hurtig, lille skala oprensning og screening af monoklonale og polyklonale antistoffer fra serum og cellesupernatanter
Brugt som et separationsværktøj til håndtering af perlerne i mikrocentrifugerør, kan op til seks prøver behandles parallelt og kan nemt screenes et større antal prøver parallelt med høj gennemstrømning på en robotanordning.
  • Synlige og tætte Sepharose-baserede magnetiske perler med protein A-ligand muliggør let spotting og opsamling af bundet målprotein
  • Ikke-klæbende perler eliminerer udtværingseffekter og aggregatdannelse
  • Kan bruges uden rengøringsmidler
  • Enkel indfangning af målprotein i små eller store prøvevolumener (lav mikroliter til høj milliliter skala)
  • Giver høj renhed og udbytte
∽350 μg oprenset humant IgG kan opnås fra hver oprensningskørsel.
Giver robust parallel screening af antistoffer med høj reproducerbarhed
Matrix: paramagnetiske, sfæriske, stærkt tværbundne agarosepartikler
Ligand: naturligt protein
A Bindingskapacitet: 27mg humant IgG/mL
gel Driftstemperatur: stuetemperatur Stabilitet:
stabil
  • Rensning i lille skala
  • Antistofscreening
  • Antistofoprensning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Kapacitet 27mg human IgG/ml gel
Mængde 5 x 1 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Protein A Mag Sepharose Xtra, 5 x 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-66.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 50% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.