Få mere at vide
Invitrogen™ Protein A-HRP
Artikelnummer. 10533205
Skift visning
Mængde:
2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10533205 2 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10533205 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 101023
 Begrænset vare
På lager
Protein A-HRP
Protein A fra Staphylococcus aureus, Cowan I-stamme konjugeret med højt oprenset peberrodsperoxidase (RZ)> 3,0).
Produktet er flydende indeholdende 10 mM fosfat, 0,15 M NaCl-buffer, pH 7,4, 1% ovalbumin, 40% glycerol og 0,1% proclin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret HRP
Mængde 2 ml
Form Løsning
Protein undertype Protein A
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2-8 °C
Forsendelsestilstand Våd is