Få mere at vide
Cytiva Protein A HP SpinTrap™ Kolonne
Artikelnummer. 11560644 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
16 kolonner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 16
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11560644 16 kolonner Pakke med 16
1 options
Artikelnummer. 11560644 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28903132
 Begrænset vare
På lager
Til enkel antistofoprensning i lille skala eller berigelse af specifikke proteiner ved antistofindfangning i engangsspinkolonner
Færdigpakket med protein A Sepharose™ Højtydende medier til kobling af antistoffer af IgG-underklasser; bruges med en standard mikrocentrifuge
  • Hurtig bindingskinetik og høj kapacitet giver højt udbytte
  • Klassiske (antigen elueret med antistof) og tværbinding (antigen elueret separat) protokoller giver fleksibilitet
  • Elueringsbetingelser formateret til både elektroforese og LC-MS analyse arbejdsgange
  • Nem opskalering med HiTrap Protein A HP færdigpakkede kolonner
  • Yderligere protokol for oprensning i lille skala af monoklonale og polyklonale antistoffer fra serum- og cellekultursupernatanter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Kapacitet >1 mg Human IgG brønd
Til brug med (applikation) Centrifugering
Prøvevolumen 600μ l
Til brug med (udstyr) Standard mikrocentrifuge.
Indhold og opbevaring 2 °C til 30 °C, 20% Ethanol
Mængde 16 kolonner
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Protein A HP SpinTrap
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ og lysudstyr samt til al håndtering af materialet/udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol