Beskrivelse
Kræver
Fire færdigpakkede Protein A HP MultiTrap 96-brønds filterplader og instruktioner
- Fleksibelt format med protokoller til både klassiske eluerings- og tværbindingsmetoder
- Formateret til eluering for både elektroforese og LC-MS analyse arbejdsgange
- Hurtig bindingskinetik og høj kapacitet giver højt udbytte
- Færdigpakket med protein A Sepharose™ Højtydende medium til kobling af antistoffer af IgG-underklasser
- Kan bruges med centrifugering eller vakuum, manuelt eller i automatiserede robotsystemer
- Nem opskalering med HiTrap™ Protein A HP færdigpakkede kolonner
- Matrix: Meget tværbundet agarose, 6 %
- Indbindingskapacitet: ca. 20 mg humant IgG/ml medium
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 34 μm
- pH-stabilitet: 3 til 9 (lang sigt); 2 til 9 (kort sigt)
- Brøndvolumen: 800 μL
- Centrifugeringshastighed: 700xG
- Vakuumtryk: -0,5 bar (maks.)
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Kapacitet | 20 mg/ml humant IgG-medium |
| Til brug med (applikation) | Centrifugering, vakuum |
| Prøvevolumen | 70 til 130μ L |
| Til brug med (udstyr) | Til vakuum, centrifugering, manuelt eller med robotsystemer |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C, 20% Ethanol |
| Mængde | 4 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- protein A HP multitrap
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol