Få mere at vide
Cytiva Protein A/G HP SpinTrap™ Buffersæt
Artikelnummer. 10545735 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
10545735 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10545735 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28913567
Indeholder
Tilstrækkelige mængder af følgende reagenser til at udføre 16 reaktioner: 10X bindings-/vaskebuffer, Classic elueringsbuffer, 10X Crosslink elueringsbuffer, 10X Crosslink Solution A og 10X Crosslink Solution B.
Præfabrikerede buffere optimeret til affinitetsbaseret berigelse af et målprotein/immunpræcipitation ved hjælp af protein A HP , Protein G HP og Ab SpinTrap™ kolonner
  • Eliminerer tidskrævende bufferforberedelse; tillader hurtig, reproducerbar berigelse af målprotein fra kompleks proteinblanding
  • Indeholder reagenser til både Classic- og Crosslink-protokollerne (hhv. med/uden eluering af antistof sammen med målprotein)
  • Praktisk format: stamopløsninger kan fortyndes direkte i de medfølgende flasker til opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Protein A/G HP SpinTrap Buffersæt
Oversigt Præfabrikerede buffere optimeret til affinitetsbaseret berigelse af et målprotein/immunpræcipitation ved hjælp af protein A HP , Protein G HP og Ab SpinTrap kolonner.
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C
Mængde 1 sæt