Få mere at vide
R&D Systems™ Protein A ELISA Kit
Mængde:
1 sæt
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 46.90 to 3000 pg/mL |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Gen-id (Entrez) | 3919448 |
| Mængde | 1 sæt |
| Opbevaringskrav | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Synonym | Immunoglobulin G binding protein A, PROA, Protein-A, SPA, Staphylococcal protein A |