Få mere at vide
R&D Systems™ Protein A ELISA Kit
Artikelnummer. 30000815
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. 30000815
Brand: R&D Systems™ BPPA00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Intended for detection of natural and recombinant Protein A in Bioprocess manufacturing applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseområde 46.90 to 3000 pg/mL
Til brug med (applikation) ELISA
Gen-id (Entrez) 3919448
Mængde 1 sæt
Opbevaringskrav Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Synonym Immunoglobulin G binding protein A, PROA, Protein-A, SPA, Staphylococcal protein A