Beskrivelse
Protein A package is recommended for the purification of human antibodies. Contents: HiTrap Protein A HP (1 x 1mL) and HiTrap Desalting (1 x 5mL).
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Antibody affinity chromatography |
| Indhold og opbevaring | 2°C to 8°C |
| Mængde | 1 Kit |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HiTrap Desalting 1 x 5 ml; part of 'Antibody package, Protein A'
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol