Få mere at vide
Invitrogen™ Protein A, Alexa Fluor™ 647 konjugat
Artikelnummer. 10257192
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10257192 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 10257192 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. P21462
 Begrænset vare
På lager
Protein A, Alexa Fluor™ 647 konjugat
Our Alexa Fluor™ 647 protein A conjugate binds to the Fc portion of various immunoglobulins from several different species. This exceptionally bright, far red-fluorescent probe (absorption/emission maxima ∼650/668 nm) can be used to visualize antibodies in a manner analogous to a labeled species-specific secondary antibody.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret Alexa Fluor 647
Mængde 1 mg
Produktlinje Alexa Fluor
Form Lyofiliseret pulver
Protein undertype Protein A
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.