Få mere at vide
Molecular Probes™ protein A, Alexa Fluor™ 546 konjugat
Artikelnummer. 10423632
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10423632 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 10423632 Leverandør Molecular Probes™ Leverandørnr. P11049
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
protein A, Alexa Fluor™ 546 konjugat
Our Alexa Fluor 546 protein A conjugate binds to the Fc portion of various immunoglobulins from several different species. This exceptionally bright, orange-fluorescent probe (absorption/emission maxima ∼556/573 nm) can be used to visualize antibodies in a manner analogous to a labeled species-specific secondary antibody.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret Alexa Fluor 546
Mængde 1 mg
Produktlinje Alexa Fluor
Form Lyofiliseret pulver
Protein undertype Protein A
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.