Få mere at vide
Invitrogen™ Protein A, Alexa Fluor™ 488 konjugat
Artikelnummer. 10740355
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10740355 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 10740355 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. P11047
 Begrænset vare
På lager
Protein A, Alexa Fluor™ 488 konjugat
Vores Alexa Fluor 488-protein A-konjugeret binder sig til Fc-delen af forskellige immunglobuliner fra flere forskellige arter. Denne usædvanligt lyse, grøn-fluorescerende probe (absorptions-/emissionsmaksimum ∼495/519 nm) kan bruges til at visualisere antistoffer på en måde, der svarer til en mærket artsspecifik sekundær antistof.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret Alexa Fluor 488
Mængde 1 mg
Produktlinje Alexa Fluor
Form Lyofiliseret pulver
Protein undertype Protein A
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.