Få mere at vide
Cytiva Protein A
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Staphylococcal Protein A er det klassiske immunglobulinbindende reagens til en lang række antistoffer, der anvendes i vid udstrækning i affinitetskromatografi og antistofdetektionsapplikationer. Proteinet er enterotoksinfrit og giver pålidelige resultater.
- Staphylokokkprotein A
- Protein A binder Fc-regionerne af IgG-antistoffer fra en række arter til bekvem antistofoprensning.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Protein A |
| Mængde | 50 mg |