Få mere at vide
Novex™ Protein A
Mængde:
25 MG
Pakningsstørrelse:
25mg
Beskrivelse
Protein A oprenset fra Staphylococcus aureus. Lyofiliseret, saltfrit pulver; ikke tilsat konserveringsmiddel. Molekylvægt er ca. 42 kD.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Store in freezer -5°C to -30°C. |
| Forsendelsestilstand | Wet Ice |
| Etiket eller farvestof | Unconjugated |
| Type | Protein A |
| Mængde | 25 MG |