Få mere at vide
Labconco™ Protector™ Solvent Storage Cabinet
Artikelnummer. 15932481 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Dør stil:
Manuel-luk, Dobbelt
Selvlukke, Dobbelt
Antal døre:
2
Bredde (engelsk) Udvendig:
36 tommer.
48 tommer
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dør stil Antal døre Bredde (engelsk) Udvendig
15932481 Manuel-luk, Dobbelt 2 48 tommer
13191154 Selvlukke, Dobbelt 2 36 tommer.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15932481 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 9902000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Safely store, vent solvents and other flammable liquids with the Protector™ Solvent Storage Cabinet.
Safely store, vent solvents and other flammable liquids with the Protector™Solvent Storage Cabinet.
  • Key-locked doors are manual closing or self-closing/self-latching with sequencing mechanism
  • Self-closing door(s) close automatically in case of fire when temperature reaches 74°C (165°F)
  • Powder-coated steel interior shelf with five height settings
Tekniske data
Dybde (metrisk) Eksteriør 76 cm
Oversigt Glacier White; Liner: Polyethylene
Dimensioner (D x B x H) 22 x 48 x 35.5 to 36.75 in.
Dør stil Manuel-luk, Dobbelt
Til brug med (applikation) Storing flammables
Højde (metrisk) Udvendig 90.17 to 93.3 cm
Inkluderer Two rare vent connections with flame arrestors and closure plugs, 4 leveling feet, 8 in. filler panel, vacuum-formed PVC liner tray, Epoxy Coated Steel shelf
Bæreevne Up to 800 lb.
Antal døre 2
Antal hylder 1
Hylde Type Epoxy-coated Steel
Vægt (engelsk) 260 lb.
Vægt (metrisk) 118 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 121.92 cm
Farve Lysegrå
Dybde (engelsk) Eksteriør 29.9 in.
Højde (engelsk) Udvendig 35.5 to 36.75 in.
Højde (metrisk) åbning 62.23 cm.
Materiale Stål
Produkttype Solvent Storage Cabinet
Bredde (engelsk) Udvendig 48 tommer