Få mere at vide
EKASTU Safety Beskyttende hætte 230
Artikelnummer. 10310591
Skift visning
Beskyttende hætte 230
Artikelnummer.
10310591 Beskyttende hætte 230
1 options
Artikelnummer. 10310591 Leverandør EKASTU Safety Leverandørnr. 292082
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
EKASTU Beskyttelseshætte 230 omslutter hele hoved-, ansigts- og halsområdet.
  • Støvbestandigt og åndbart fleecemateriale
  • Stort vinduesskærm lavet af triacetat
  • Begrænset brug
  • 10 stykker pr. pakke
Tekniske data
Farve Hvid
Produkttype Respiratorhætte
Til brug med (udstyr) Partikelfilter, gasfilter, multitypefilter, kombineret filter, multitype-kombineret filter
Dimensioner (L x B x H) 21 x 26 x 3.5 cm
Vægt (metrisk) Ca. 295 g