Få mere at vide
Mutexil™ Beskyttende overtrækssko
Artikelnummer. 11780124
Skift visning
Produkttype:
Beskyttende CPE Visitor Oversko
Oversko
Sticky Oversko
Farve:
Blå
Hvid
Størrelse:
2X-stor
Universel
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Pakke med 300
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Farve Størrelse Pakningsstørrelse
11780124 Beskyttende CPE Visitor Oversko Blå Universel Pakke med 2000
11770124 Beskyttende CPE Visitor Oversko Blå X-Large Pakke med 2000
11790124 Beskyttende CPE Visitor Oversko Hvid Universel Pakke med 2000
11775433 Sticky Oversko Hvid 2X-stor Pakke med 300
11765433 Oversko Blå 2X-stor Pakke med 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11780124 Leverandør Mutexil™ Leverandørnr. 3335113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    988.05 DKK
    785.68 DKK / Pakke med 2000
    Spare 202.37 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Vælg mellem en række valgmuligheder og konstruktion, fra klæbrig, skridsikker, væskebestandig, polypropylen og CPE variationer med Mutexil™ Beskyttende overtrækssko.
  • Forskellige størrelser og farver
  • Behovsbaserede stilarter
  • I henhold til nye standarder EN ISO 20345 og EN ISO 20347
Tekniske data
Farve Blå
Til brug med (applikation) Til sanitet, fødevarer, industri, catering og service
Materiale Polyethylen
Størrelse Universel
Stil CPE
Vandtæt Ja
Produkttype Beskyttende CPE Visitor Oversko