Få mere at vide
Mutexil™ Beskyttende overtrækssko
Beskrivelse
- Forskellige størrelser og farver
- Behovsbaserede stilarter
- I henhold til nye standarder EN ISO 20345 og EN ISO 20347
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Længde (metrisk) | 420 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Størrelse | 2X-stor |
| Sål funktioner | Antiskrid |
| Vægt (metrisk) | 35 g |
| Bredde (metrisk) | 185 mm |
| Emballagemængde | 300/Pk. |
| Tykkelse | 25 μm |
| Modstandsdygtig overfor | Væske |
| Vis mere |