Få mere at vide
3M™ Beskyttelsesdragt 4565
Artikelnummer. 17875676 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17875676 4X-stor
17855676 Lille
17845666 Medium
17805666 Større
17865666 X-Large
17875666 2X-stor
17845676 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17875676 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100256138
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3220.00 DKK
    2266.58 DKK / Pakke med 20
    Spare 953.42 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Protective Coverall 4565 har ønskværdige komfortfunktioner og giver en stærk barriere mod visse kemikalier, flydende spray og partikler.
  • Slid 3M™ Beskyttelsesdragt 4565 til en ideel barriere mod farlige partikler, begrænset væskesprøjt og spray til Type 4
  • Frisk hvid overtræksdragt 4565 har genkendelige rødtapede sømme og opfylder en række standarder, herunder kemisk beskyttelsesbeklædning EN 14126 Infektionsmidler, EN 1073-2 Nuklear partikelbestandighed, EN 1149, EN ISO 13688, Type 6 Liquid Splash EN 13034 og Type 5 Dust EN ISO 13982-1 og Type 4 flydende spray EN 14605
  • Tapede sømme reducerer hudeksponeringspunkter gennem rivning og reduceret risiko for indadgående lækage fra kemikalier eller partikler
  • Tilbyder til klasse 2 i partikelradioaktiv kontaminering EN1073-2, hvilket betyder, at den har meget god partikelhold ud samt væskesprayresistens
  • Fremstillet med et ikke-mikroporøst PE-laminat til kemisk beskyttelse med permeationstestet modstand mod visse kemikalier
  • Strikkede manchetter, elastisk talje og ankler gør brugeren mere komfortabel og øger bevægelsesfriheden, mens det ultralave fnugmateriale reducerer miljøforurening
  • Antistatisk behandling, der opfylder EN 1149, hvilket reducerer statisk udladning og risiko for gnister og antændelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsoveralls
Størrelse 4X-stor
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Strik
Hals stil Hætte
Hætte type 3 paneler
Lukketype 2-vejs lynlås
Sømtype Optaget
Sterilitet Ikke steril
Modstand Blodbårne patogener
Antal lommer Ingen
Til brug med (applikation) Kontrollerede miljøer
Renrumsklasse Klasse 10-100.000 (ISO 4-8)