Beskrivelse
- Slid 3M™ Beskyttelsesdragt 4565 til en ideel barriere mod farlige partikler, begrænset væskesprøjt og spray til Type 4
- Frisk hvid overtræksdragt 4565 har genkendelige rødtapede sømme og opfylder en række standarder, herunder kemisk beskyttelsesbeklædning EN 14126 Infektionsmidler, EN 1073-2 Nuklear partikelbestandighed, EN 1149, EN ISO 13688, Type 6 Liquid Splash EN 13034 og Type 5 Dust EN ISO 13982-1 og Type 4 flydende spray EN 14605
- Tapede sømme reducerer hudeksponeringspunkter gennem rivning og reduceret risiko for indadgående lækage fra kemikalier eller partikler
- Tilbyder til klasse 2 i partikelradioaktiv kontaminering EN1073-2, hvilket betyder, at den har meget god partikelhold ud samt væskesprayresistens
- Fremstillet med et ikke-mikroporøst PE-laminat til kemisk beskyttelse med permeationstestet modstand mod visse kemikalier
- Strikkede manchetter, elastisk talje og ankler gør brugeren mere komfortabel og øger bevægelsesfriheden, mens det ultralave fnugmateriale reducerer miljøforurening
- Antistatisk behandling, der opfylder EN 1149, hvilket reducerer statisk udladning og risiko for gnister og antændelse
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrums heldragt |
| Størrelse | Større |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Strikke |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |