Få mere at vide
3M™ Beskyttelsesoverall 4530
Artikelnummer. 17844175 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17844175 Lille -
17815676 Medium -
17835676 X-Large -
17825676 2X-stor -
11993774 Større Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17844175 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100214328
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1965.00 DKK
    1832.84 DKK / Pakke med 20
    Spare 132.16 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Protective Coverall 4530 har en specialiseret materialebehandling, som giver modstandsdygtighed over stofets flammespredning, så tøjet kan bæres over et Index 2/3 FR-tøj, hvilket forbedrer beskyttelsen mod kemisk sprøjt og farligt støv og forlænger levetiden gennem reduceret vask.
  • Brug 3M™ Beskyttelsesoverall 4530 til beskyttelse mod snavs, stænk og giftigt støv, herunder nukleare partikler.
  • Den opfylder en række standarder for kemisk beskyttelsesbeklædning, herunder EN 1149 Antistatisk beskyttelse, EN 1073-2 Nuklear partikelbestandhed, EN ISO 13688, Type 6 Liquid Splash EN 13034 og Type 5 Dust EN ISO 13982-1.
  • Du kan nemt genkende den med den hvide trekant i den blå farve, som er lavet af samme 54 gsm SMMS som resten.
  • Denne overall indeholder en specialiseret behandling af materialet alene (ikke komponenter), som tilbyder flammespredningsresistens i overensstemmelse med ISO 14116 Index 1.
  • Det betyder, at engangsoverallen kan bruges sammen med et FR Index 2/3 tøj for at give forbedret ydeevne ved visse kemiske sprøjt og farligt støv og forlænge levetiden på det genanvendelige tøj ved at minimere behovet for vask.
  • Den 3M™ beskyttende overall 4530 er blød og åndbar, men robust og stærk og vejer 54 gsm.
  • Den er lavet med SMMS, som er et lag spunbinding på indersiden og ydersiden og 2 lag smeltet materiale i midten.
  • Spunbindingen fungerer som den glatte styrke og sprøjtbeskyttelse, mens Meltblown-lagene udgør et indviklet flerlags netværk af mikrofibre, der filtrerer tørre partikler fra.
  • Blødt, åndbart og meget let, gør det ikke-vævede materiale det lettere at frigive kropsvarme og fugt, hvilket giver forlænget komfort og øget produktivitet på arbejdspladsen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttende overalls
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale SMS Polypropylen
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Strik
Hals stil Hætte
Hætte type 3 paneler
Lukketype 2-vejs lynlås med stormflap
Sømtype Serged
Sterilitet Ikke-steril
Beskyttelsesklasse Kategori III
Modstand Flamme, Kemikalier, Væske, Antistatisk elektricitet
Certificeringer/compliance Nuklear partikelresistens (EN 1073-2), Type 5 støv (EN ISO 13982-1), Type 6 væskesprøjt (EN 13034), flammespredningsresistent (ISO 14116 Index 1) og antistatisk (EN 1149)
Antal lommer Ingen