Få mere at vide
Heidolph™ Vagthætte
Artikelnummer. 10772757 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10772757 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 10772757 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5690001000
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Beskyttende dæksel
  • Stærk og gennemsigtig beskyttelseshætte til at beskytte dig mod implosioner
  • Giver nem og umiddelbar adgang til kolbe og bad
  • Anvendelsesområde op til 130 °C
Ordreinfo
dimType
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polycarbonat
Type Beskyttende dæksel
Mængde 1 stk.
Spænding 115/230 VAC