Få mere at vide
Uvex™ Beskyttelse Flash Hi-Viz Orange Vest
Artikelnummer. 17787529 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Lukketype:
Lynlås
Artikelnummer. Lukketype
17787529 Lynlås
1 options
Artikelnummer. 17787529 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 1732411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.00 DKK
    126.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 538.95 DKK
    81% Slukket
Forventet forsendelse: 04-11-2026
De Uvex beskyttelsesblitzkollektionen bruger lyse reflekterende strimler til synlighed i regn, tåge og mørke.
  • Lodret lysledersystem
  • Krog-og-løkke-lukning for hurtigt at lukke vesten
  • Certificeret til EN ISO 20471 Klasse 2
  • Til brug med lysledersystem: batteripakke, art. ingen. 1733200
  • Aktiv advarsel
  • Med kontakt for nem betjening
  • Hurtig lukning
  • Let at bruge
  • Lang køretid
  • Anvendelsesområder: vejbygningsarbejder, konstruktions- og anlægsarbejder, i mørke omgivelser
  • Vaskeanvisning: 40 °C skånsom cyklus, brug ikke klor, må ikke tørretumbles, må ikke stryges, renses med perchlorethylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20471, klasse 2
Lukketype Lynlås
Produkttype Vest med høj synlighed
Farve Orange
Størrelse Større
Materiale Polyester