Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ ProteCol™ PEEK Fagforeninger
Artikelnummer. 15209213
Oversigt:
Størrelse: 0,36 mm til 0,36 mm
Størrelse: 1,59 mm til 0,36 mm
Størrelse: 1,59 mm til 0,79 mm
Størrelse: 1,59 mm til 1,59 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 15209213
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 212009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Præcisionskonstrueret til kapillær LC. Trajan Scientific and Medical ProteCol™ PEEK Unioner tilbyder komplet alsidighed til tilslutning af kapillarrør.
  • Lækagefri forbindelser
  • Reservedele såsom møtrikker og hylstre
Tekniske data
Type Union
Oversigt Størrelse: 1,59 mm til 1,59 mm